3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Boc-amino)-1-propanol, N-(3-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, Boc-β-Ala-ol, 3-(BOC-amino)-1-propanol, tert-Butyl N-(3-Hydroxypropyl)carbamate
OR55160-100G OR55160-25G
APOSOR55160-100GEA 213 EUR
APOSOR55160-100G APOSOR55160-25G
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 95%
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol
Formule: C₈H₁₇NO₃
MW: 175.23 g/mol
Dichtheid: 1.025 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191883
CAS nummer: 58885-58-8