6-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55165-10G OR55165-1G OR55165-5G
APOSOR55165-10GEA 152 EUR
APOSOR55165-10G APOSOR55165-1G APOSOR55165-5G
6-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
6-Bromo-2-chloroquinazoline
Formule: C₈H₄BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261000
CAS nummer: 882672-05-1