Chromane-2-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55170-1G OR55170-25G OR55170-5G
APOSOR55170-1GEA 0 EUR
APOSOR55170-1G APOSOR55170-25G APOSOR55170-5G
Chromane-2-carboxylic acid 95+%
Chromane-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044719
CAS nummer: 51939-71-0