Octadecylphosphonic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55172-5G OR55172-25G
APOSOR55172-5GEA 22 EUR
APOSOR55172-5G APOSOR55172-25G
Octadecylphosphonic acid 97%
Octadecylphosphonic acid
Formule: C₁₈H₃₉O₃P
Smeltpunt: 92…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015838
CAS nummer: 4724-47-4