5-Bromo-1,3-benzodioxole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55178-100G OR55178-500G
APOSOR55178-100GEA 36.6 EUR
APOSOR55178-100G APOSOR55178-500G
5-Bromo-1,3-benzodioxole 95%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅BrO₂
Kookpunt: 85…86 °C/1mmHg
Dichtheid: 1,669 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005821
CAS nummer: 2635-13-4