4-Pentyn-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5518-5G OR5518-25G OR5518-100G
APOSOR5518-5GEA 22 EUR
APOSOR5518-5G APOSOR5518-25G APOSOR5518-100G
4-Pentyn-1-ol 95%
4-Pentyn-1-ol
Formule: C₅H₈O
Kookpunt: 154…155 °C
Dichtheid: 0,904 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002974
CAS nummer: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6