1H-Imidazole-4-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55181-1G OR55181-5G
APOSOR55181-1GEA 125 EUR
APOSOR55181-1G APOSOR55181-5G
1H-Imidazole-4-carbonitrile
1H-Imidazole-4-carbonitrile
Formule: C₄H₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233358
CAS nummer: 57090-88-7