4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55186-1G OR55186-25G OR55186-5G
APOSOR55186-1GEA 139 EUR
APOSOR55186-1G APOSOR55186-25G APOSOR55186-5G
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₃S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09759031
CAS nummer: 397308-78-0