2-Pentyn-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5519-25G OR5519-100G
APOSOR5519-25GEA 57 EUR
APOSOR5519-25G APOSOR5519-100G
2-Pentyn-1-ol
2-Pentyn-1-ol
Formule: C₅H₈O
Kookpunt: 154 °C
Dichtheid: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00040915
CAS nummer: 6261-22-9
EINECS: 228-411-2
UN: 1987
ADR: 3,III