(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55190-1G OR55190-5G
APOSOR55190-1GEA 80.4 EUR
APOSOR55190-1G APOSOR55190-5G
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03839858
CAS nummer: 74892-81-2