Diethylene glycol monobenzyl ether 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55194-100G OR55194-1KG OR55194-500G
APOSOR55194-100GEA 95.5 EUR
APOSOR55194-100G APOSOR55194-1KG APOSOR55194-500G
Diethylene glycol monobenzyl ether 98%
Diethylene glycol monobenzyl ether
Formule: C₁₁H₁₆O₃
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00029649
CAS nummer: 2050-25-1