trans-4-Hydroxycinnamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Coumaric acid, trans-p-Cumaric Acid, trans-p-Coumaric Acid
OR55198-100G OR55198-25G OR55198-5G
APOSOR55198-100GEA 214 EUR
APOSOR55198-100G APOSOR55198-25G APOSOR55198-5G
trans-4-Hydroxycinnamic acid
trans-4-Hydroxycinnamic acid
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164.16 g/mol
Smeltpunt: 214 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004399
CAS nummer: 501-98-4