4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Chloro-6-azaindole
OR55213-1G OR55213-5G
APOSOR55213-1GEA 109 EUR
APOSOR55213-1G APOSOR55213-5G
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152.58 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16657181
CAS nummer: 1188313-15-6