4-tert-Butylphthalonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55214-25G OR55214-5G
APOSOR55214-25GEA 463 EUR
APOSOR55214-25G APOSOR55214-5G
4-tert-Butylphthalonitrile
4-tert-Butylphthalonitrile
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Kookpunt: 165 °C
Smeltpunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060112
CAS nummer: 32703-80-3