7-Octenoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55219-1G OR55219-5G
APOSOR55219-1GEA 97 EUR
APOSOR55219-1G APOSOR55219-5G
7-Octenoic acid
7-Octenoic acid
Formule: C₈H₁₄O₂
Dichtheid: 0,925 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02258724
CAS nummer: 18719-24-9
UN: 3265
ADR: 8,III