tert-Butyl-2,2-dioxooxathiazinane-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55220-1G OR55220-250MG OR55220-5G
APOSOR55220-1GEA 366 EUR
APOSOR55220-1G APOSOR55220-250MG APOSOR55220-5G
tert-Butyl-2,2-dioxooxathiazinane-3-carboxylate
tert-Butyl-2,2-dioxooxathiazinane-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₅S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22123271
CAS nummer: 521267-18-5