7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55233-100MG OR55233-1G OR55233-250MG
APOSOR55233-100MGEA 220 EUR
APOSOR55233-100MG APOSOR55233-1G APOSOR55233-250MG
7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
Formule: C₇H₄ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834947
CAS nummer: 84400-99-7