trans-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55239-100MG OR55239-1G OR55239-250MG
APOSOR55239-100MGEA 110 EUR
APOSOR55239-100MG APOSOR55239-1G APOSOR55239-250MG
trans-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
trans-4-Amino-1-methylcyclohexanol
Formule: C₇H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18632623
CAS nummer: 177908-37-1