(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-2-Pyrrolidinecarbonitrile hydrochloride
OR55254-250MG OR55254-1G OR55254-5G
APOSOR55254-250MGEA 60 EUR
APOSOR55254-250MG APOSOR55254-1G APOSOR55254-5G
(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride 95%
(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride
Formule: C₅H₉ClN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02683060
CAS nummer: 65732-69-6