4-Pentynoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5526-1G OR5526-25G OR5526-5G
APOSOR5526-1GEA 22 EUR
APOSOR5526-1G APOSOR5526-25G APOSOR5526-5G
4-Pentynoic acid 98%
4-Pentynoic acid
Formule: C₅H₆O₂
Kookpunt: 109…110 °C/30mmHg
Smeltpunt: 54…58 °C
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004407
CAS nummer: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
UN: 3261
ADR: 8,II