Isoxazolidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55263-250MG OR55263-1G OR55263-5G
APOSOR55263-250MGEA 61.7 EUR
APOSOR55263-250MG APOSOR55263-1G APOSOR55263-5G
Isoxazolidine hydrochloride
Isoxazolidine hydrochloride
Formule: C₃H₇NO·HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100465
CAS nummer: 39657-45-9