1,3-Benzenedithiol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR55264-1G
OR55264-5G
APOSOR55264-1GEA
96.4
EUR
APOSOR55264-1G
APOSOR55264-5G
1,3-Benzenedithiol
1,3-Benzenedithiol
Formule:
C₆H₆S₂ Kookpunt: 244 °C Smeltpunt: 24…25 °C Dichtheid: 1,24 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 113 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004842 CAS nummer: 626-04-0 |