4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55267-5G OR55267-25G
APOSOR55267-5GEA 58.4 EUR
APOSOR55267-5G APOSOR55267-25G
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₅H₂Cl₂N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835493
CAS nummer: 42754-96-1