2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55270-100G OR55270-25G
APOSOR55270-100GEA 455 EUR
APOSOR55270-100G APOSOR55270-25G
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010300
CAS nummer: 6358-07-2