1,4-Dichloro-2-butyne 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5528-25G OR5528-5G OR5528-100G
APOSOR5528-25GEA 46.8 EUR
APOSOR5528-25G APOSOR5528-5G APOSOR5528-100G
1,4-Dichloro-2-butyne 98+%
1,4-Dichloro-2-butyne
Formule: C₄H₄Cl₂
Kookpunt: 165…168 °C
Dichtheid: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000981
CAS nummer: 821-10-3
EINECS: 212-474-8
UN: 2810
ADR: 6.1,II