(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55290-1G OR55290-5G
APOSOR55290-1GEA 60.3 EUR
APOSOR55290-1G APOSOR55290-5G
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
Formule: C₉H₁₁NO
Smeltpunt: 142…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275447
CAS nummer: 163061-73-2