Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55298-10G OR55298-2G
APOSOR55298-10GEA 294 EUR
APOSOR55298-10G APOSOR55298-2G
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Formule: C₁₃H₁₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051916
CAS nummer: 5460-08-2