4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2-Diamino-4,5-dibromobenzene, 4,5-Dibromobenzene-1,2-diamine
OR55318-25G OR55318-100G
APOSOR55318-25GEA 132 EUR
APOSOR55318-25G APOSOR55318-100G
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine 97+%
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine
Formule: C₆H₆Br₂N₂
MW: 265.94 g/mol
Smeltpunt: 137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00795598
CAS nummer: 49764-63-8