Quinoline-N-oxide hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55323-25G OR55323-5G
APOSOR55323-25GEA 294 EUR
APOSOR55323-25G APOSOR55323-5G
Quinoline-N-oxide hydrate
Quinoline-N-oxide hydrate
Formule: C₉H₇NO·xH₂O
Smeltpunt: 52…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149472
CAS nummer: 64201-64-5