1,3-Dihydroxynaphthalene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Naphthalene-1,3-diol, Naphthalene-1,3-diol
OR55332-1G
OR55332-25G
OR55332-5G
APOSOR55332-1GEA
36.6
EUR
APOSOR55332-1G
APOSOR55332-25G
APOSOR55332-5G
1,3-Dihydroxynaphthalene 99%
1,3-Dihydroxynaphthalene
Formule:
C₁₀H₈O₂ Smeltpunt: 123…126 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003965 CAS nummer: 132-86-5 |