5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55339-100MG OR55339-250MG
APOSOR55339-100MGEA 184 EUR
APOSOR55339-100MG APOSOR55339-250MG
5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin
5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin
Formule: C₄₄H₂₂Cl₈N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191500
CAS nummer: 37083-37-7