Di-tert-butyl malonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55346-100G OR55346-500G OR55346-25G
APOSOR55346-100GEA 68.7 EUR
APOSOR55346-100G APOSOR55346-500G APOSOR55346-25G
Di-tert-butyl malonate 98%
Di-tert-butyl malonate
Formule: C₁₁H₂₀O₄
Kookpunt: 65…67 °C/1mmHg
Dichtheid: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008810
CAS nummer: 541-16-2