5-Acetamido-2-nitrophenylboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5539-1G OR5539-5G OR5539-10G
APOSOR5539-1GEA 144 EUR
APOSOR5539-1G APOSOR5539-5G APOSOR5539-10G
5-Acetamido-2-nitrophenylboronic acid 96%
5-Acetamido-2-nitrophenylboronic acid
Formule: C₈H₉BN₂O₅
Smeltpunt: 193…196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659829
CAS nummer: 78887-36-2