Diglycolic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55403-100G OR55403-500G
APOSOR55403-100GEA 139 EUR
APOSOR55403-100G APOSOR55403-500G
Diglycolic acid 98%
Diglycolic acid
Formule: C₄H₆O₅
Smeltpunt: 140…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004309
CAS nummer: 110-99-6