Cinnamaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55404-100G OR55404-500G
APOSOR55404-100GEA 51.2 EUR
APOSOR55404-100G APOSOR55404-500G
Cinnamaldehyde 98%
Cinnamaldehyde
Formule: C₉H₈O
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00007000
CAS nummer: 104-55-2