(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55409-25G OR55409-5G
APOSOR55409-25GEA 431 EUR
APOSOR55409-25G APOSOR55409-5G
(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate 97%
(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066526
CAS nummer: 60456-21-5