5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid, dehydrate, N-BOC protected
OR5544-1G OR5544-250MG
APOSOR5544-1GEA 435 EUR
APOSOR5544-1G APOSOR5544-250MG
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester
Formule: C₁₂H₁₆BNO₄
Smeltpunt: 134…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659853
CAS nummer: 850568-79-5