5-Aminopentan-1-ol, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55441-100G OR55441-500G OR55441-25G
APOSOR55441-100GEA 151 EUR
APOSOR55441-100G APOSOR55441-500G APOSOR55441-25G
5-Aminopentan-1-ol, Technical Grade
5-Aminopentan-1-ol
Formule: C₅H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008237
CAS nummer: 2508-29-4
UN: 3259
ADR: 8,III