5-Hydroxypicolinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5545-1G OR5545-5G OR5545-100G OR5545-25G
APOSOR5545-1GEA 22 EUR
APOSOR5545-1G APOSOR5545-5G APOSOR5545-100G APOSOR5545-25G
5-Hydroxypicolinic acid 95%
5-Hydroxypicolinic acid
Formule: C₆H₅NO₃
Smeltpunt: 260…264 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00661309
CAS nummer: 15069-92-8