2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR5547-1G
OR5547-5G
OR5547-25G
APOSOR5547-1GEA
144
EUR
APOSOR5547-1G
APOSOR5547-5G
APOSOR5547-25G
2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Formule:
C₁₀H₇NO₆ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00216499 CAS nummer: 205985-96-2 |