Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55477-1G OR55477-5G OR55477-10G
APOSOR55477-1GEA 22 EUR
APOSOR55477-1G APOSOR55477-5G APOSOR55477-10G
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate 98%
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₉IO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12923250
CAS nummer: 52570-33-9