3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55482-1G OR55482-250MG OR55482-5G
APOSOR55482-1GEA 285 EUR
APOSOR55482-1G APOSOR55482-250MG APOSOR55482-5G
3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide 99%
3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
Formule: C₇H₁₅Br₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00101673
CAS nummer: 41886-04-8
UN: 1759
ADR: 8,II