4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5549-1G OR5549-5G
APOSOR5549-1GEA 128 EUR
APOSOR5549-1G APOSOR5549-5G
4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₈BClO₄
Smeltpunt: 48…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659928
CAS nummer: 334018-52-9