1-Boc-5-cyanoindole-2-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-cyano-1H-indol-2-yl)boronic acid, 5-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected
OR5550-1G OR5550-100MG
APOSOR5550-1GEA 261 EUR
APOSOR5550-1G APOSOR5550-100MG
1-Boc-5-cyanoindole-2-boronic acid 98%
1-Boc-5-cyanoindole-2-boronic acid
Formule: C₁₄H₁₅BN₂O₄
Smeltpunt: 260…270 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD04114578
CAS nummer: 475102-15-9