5-Bromo-4-methoxy-2-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55519-1G OR55519-250MG
APOSOR55519-1GEA 234 EUR
APOSOR55519-1G APOSOR55519-250MG
5-Bromo-4-methoxy-2-nitroaniline 98%
5-Bromo-4-methoxy-2-nitroaniline
Formule: C₇H₇BrN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00031127
CAS nummer: 6943-69-7