(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55548-25G OR55548-5G
APOSOR55548-25GEA 725 EUR
APOSOR55548-25G APOSOR55548-5G
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClNO₄S
Smeltpunt: 95…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01859935
CAS nummer: 58032-84-1
UN: 3261
ADR: 8,III