[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55569-10G OR55569-1G OR55569-5G
APOSOR55569-10GEA 337 EUR
APOSOR55569-10G APOSOR55569-1G APOSOR55569-5G
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride 98%
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride
Formule: C₂₆H₄₄Cl₂FeP₂Pd
Smeltpunt: 203…208 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08064219
CAS nummer: 95408-45-0