1,4-Dibromo-2-iodobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55572-1G OR55572-25G OR55572-5G
APOSOR55572-1GEA 22 EUR
APOSOR55572-1G APOSOR55572-25G APOSOR55572-5G
1,4-Dibromo-2-iodobenzene 99%
1,4-Dibromo-2-iodobenzene
Formule: C₆H₃Br₂I
Smeltpunt: 38…39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07778993
CAS nummer: 89284-52-6