2-[(2,6-Dichloropyridin-4-yl)thio]acetic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5558-1G OR5558-5G OR5558-25G
APOSOR5558-1GEA 210 EUR
APOSOR5558-1G APOSOR5558-5G APOSOR5558-25G
2-[(2,6-Dichloropyridin-4-yl)thio]acetic acid 95+%
2-[(2,6-Dichloropyridin-4-yl)thio]acetic acid
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂S
Smeltpunt: 144…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01319299
CAS nummer: 80542-50-3