Methyl-2-bromo-4-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-4-methoxybenzoate
OR55591-1G OR55591-5G OR55591-10G
APOSOR55591-1GEA 24.9 EUR
APOSOR55591-1G APOSOR55591-5G APOSOR55591-10G
Methyl-2-bromo-4-methoxybenzoate
Methyl-2-bromo-4-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉BrO₃
Smeltpunt: 25…26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026001
CAS nummer: 17100-65-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III